Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure Standard für die ICP-MS
Artikelnr. ACCUICPMS04N0.1X1
Lieferant: AccuStandard
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Barium
- Symbol:Ba