Reinraum-Überschuhe mit leitfähigem Band, BioClean SafeStep ESD™
Catalog # 113-8156
Supplier: Nitritex
Specifications
- Anwendungsbereich Outfit:Reinraum
- Farbe:Weiß
- Höhe:170 mm
- Länge:400 mm
- VE:400
- Reinraumklasse:100/ISO 5
Specifications
About this item
Diese Überzieher bestehen aus PP-Spinnvlies mit proprietärer Elastomer-Beschichtung. Das leitfähige Band wird aus Polyesterfilamentgarn (96%) mit leitfähigem Nylon-Kohlefaser-Filamentgarn (4%) hergestellt. Die Leitfähigkeit liegt durchgehend unter 35 Megaohm.
- Hergestellt unter Reinraumbedingungen, um die Anforderungen an Betriebsbedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen
- Abriebfestes, leitfähiges Band für ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
- Rutschfeste Sohle
- Elastomer-beschichtet für hervorragende Haltbarkeit
Stärke: 0,14 mm
Dehnung: 120%
Packaging: 100 Stück pro Beutel; vier Beutel pro Karton (400 Stück).