AuftragsverfolgungKontakt
Microscope slide for LCP
LCP Sandwich Set, 128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
Artikelnr. MARI0890003
Anbieter:   MARIENFELD
Microscope slide for LCP
Artikelnr. MARI0890003
Anbieter:  MARIENFELD
Microscope slide for LCP
Microscope slide for LCP
LCP Sandwich Set, 128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
Preis
464,05 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The lipidic cubic phase (LCP) sandwich set consists of a base slide and a cover slip and is optimized for the crystallographic study of membrane proteins.
  • Surface with hydrophobic glass
  • Optimised for brightfield, UV and fluorescent microscopy
  • Can be used in G protein–coupled receptors (GPCR) structural biology
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    LCP Sandwich Set
  • L×B:
    128×85 (slide) mm
    112×77 (cover slip) mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.