ContactUsLinkComponent
Spritzen für HPLC-Autosampler, Spark Holland Instrumente
Artikelnr. 548-1646
undefined
Spritzen für HPLC-Autosampler, Spark Holland Instrumente
Artikelnr. 548-1646
Spezifikationen
  • Für:
    Spark Holland Promis LC Autosampler
  • Typ:
    250D-SPARK-GT
  • Volumen:
    250 µl
  • Bezeichnung:
    Gasdicht, mit Kolben mit PTFE-Spitze, ¼"-28 UNF Gewinde vorne
  • Seq:
    01
  • VE:
    1