Schnelltests, Sulfit-Test, MQuant®, Supelco®
Product Details & Documents
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden
- Ergebnisse in ca. 1 Minute
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Lieferumfang: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte bzw. einen Drehscheiben-Komparator und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.11148.0001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_111148
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:Jodat/Stärke
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Sulfit-Test
- Typ:MTC
- Messbereich:0,5 - 50 mg/l Na₂SO₃, 0,3-32 mg/l SO₃
- Cat. No.:1.11148.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.