ContactUsLinkComponent
Gesamtzucker- (Glucose und Fructose)Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.16136.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Gesamtzucker- (Glucose und Fructose)Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.16136.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Enzymatische Reaktion
  • VE:
    50 Tests
  • Bezeichnung:
    Gesamtzucker-Test (Glucose und Fructose)
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Messbereich:
    65 - 650 mg/l
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich