AuftragsverfolgungKontakt
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco® | Avantor
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Sulfit-Test, 10-40-80-180-400 mg/l SO₃, Nitroprussid/Zn-Hexacyanoferrat, MQ, 100 Tests
Anbieter:   Merck
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.10013.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sulfit-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Sulfit-Test, 10-40-80-180-400 mg/l SO₃, Nitroprussid/Zn-Hexacyanoferrat, MQ, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
43,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Nitroprussid/Zn-Hexacyanoferrat
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Sulfit-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    10-40-80-180-400 mg/l SO₃
  • Cat. No.:
    1.10013.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100