AuftragsverfolgungKontakt
Phosphat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 10-25-50-100-250-500 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, MQ, 100 Tests
Anbieter:   Merck
Phosphat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.10428.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Phosphat-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Phosphat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 10-25-50-100-250-500 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, MQ, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
78,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Easy to handle: Just dip, add reagent, wait and measure visually against colour scale
  • Immediate results within a few minutes enables fast decisions
  • Portable: Can be used inside or outside the laboratory
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    10-25-50-100-250-500 mg/l PO₄
  • Cat. No.:
    1.10428.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100