Glucose-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.17866.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Enzymatische Reaktion
- VE:50 Tests
- Bezeichnung:Glucose Test
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MQ
- Messbereich:10-25-50-100-250-500 mg/l
Specifications
About this item
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden