AuftragsverfolgungKontakt
Formaldehyd-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Formaldehyd-Test, 10-20-40-60-100 mg/l HCHO, Triazol, MQ, 100 Tests
  1.10036.0001
 :   Merck
Formaldehyd-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
  1.10036.0001
 :  Merck
 :  
Formaldehyd-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Formaldehyd-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Formaldehyd-Test, 10-20-40-60-100 mg/l HCHO, Triazol, MQ, 100 Tests
 :  
82,20 €
1 * 100 Tests
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
  • Chemische Methode:
    Triazol
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Formaldehyd-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    10-20-40-60-100 mg/l HCHO
  • Cat. No.:
    1.10036.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100