AuftragsverfolgungKontakt
QUANTOFIX® Teststreifen, Ammoniak
QUANTOFIX® Teststreifen, Ammoniak
QUANTOFIX® Aluminium, 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 - mg/L - Al³⁺, Farbreaktion mit Urintricarboxylat, 148×122×40 mm (packaging), Aluminium, 100 Tests, 100 Tests
Artikelnr. 705-0308
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Teststreifen, Ammoniak
Artikelnr. 705-0308
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
CAS Nummer:  
QUANTOFIX® Teststreifen, Ammoniak
QUANTOFIX® Teststreifen, Ammoniak
QUANTOFIX® Aluminium, 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 - mg/L - Al³⁺, Farbreaktion mit Urintricarboxylat, 148×122×40 mm (packaging), Aluminium, 100 Tests, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
56,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
Diese Teststreifen dienen der schnellen und zuverlässigen Bestimmung von Ammonium bzw. Ammoniak in Lösungen. Das einfache Eintauchen und Ablesen liefert innerhalb von 40 Sekunden sichere Ergebnisse. Ammonium/Ammoniak ist schädlich für Fische und andere Wasserlebewesen in Aquarien. Dieser Test zeigt schnell und einfach die Ammoniummenge an.
  • Das Aquarium bleibt in gutem Zustand und die Fische bleiben gesund Resultate in Sekunden: Einfach eintauchen, warten und von der mehrstufigen Farbskala ablesen Immer gebrauchsfertig: Kein Zubehör zur Auswertung notwendig Sichere Resultate: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Immer einsatzbereit, kein Zubehör für die Auswertung erforderlich. Sichere Ergebnisse, da das Trocknungsmittel im Stopfen die Streifen optimal vor Feuchtigkeit schützt.
Delivery information:
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Farbreaktion mit Urintricarboxylat
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    QUANTOFIX® Aluminium
  • Abmessungen:
    148×122×40 mm (packaging)
  • Parameter:
    Aluminium
  • Tests pro Kit:
    100 Tests
  • Messbereich:
    0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 - mg/L - Al³⁺
  • Cat. No.:
    705-0308
  • Haltbarkeit (Monate):
    30 (aus der Produktion)
  • Platform:
    Semi-quantitative test strips
  • Inhalt:
    100 Teststreifen in einem Röhrchen, Gebrauchsanweisung In einem Karton
  • Instrument:
    Nein
  • Parameter:
    Benötigt zusätzliches Reagenz
  • Method:
    Aluminium-Aurin-Tricarbonsäure (rosa → rot)
  • Konformität:
    Gefährliches Material
  • Gewicht:
    219 g