ContactUsLinkComponent
Visuelle Farbkits, pH-Indikatorlösung mit Farbkarte, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
  1.09176.0100
 :  Merck
 :  
Visuelle Farbkits, pH-Indikatorlösung mit Farbkarte, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
  1.09176.0100
 :  Merck
 :  
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    pH-Indikatorlösung
  • Seq:
    02
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ200
  • Messbereich:
    pH 9-10-11-12-13
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Einfach zu verwenden
  • Anwendungsgerechte Messbereiche
  • Tragbar
Titrimetrische und kolorimetrische Methoden.
Dieses Sortiment umfasst sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit ihrem breiten Spektrum an verfügbaren Testparametern sind diese Schnelltests die Methode der Wahl für Aquarien, Fischzucht, Gewässerökologie, Umwelt-, Kühl- und Kesselwasseranalyse.
 : Jedes Testkit enthält alle notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichstabelle und eine ausführliche Gebrauchsanweisung.