ContactUsLinkComponent
Schnelltests, pH-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, pH-Test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Schnelltests, pH-Test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Chemische Methode:
    Indikatormischung
  • VE:
    400 Tests
  • Bezeichnung:
    pH-Test
  • Seq:
    02
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Typ:
    MTC
  • Messbereich:
    pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
Specifications
About this item
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnis in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Portabel
  • Eine Auswahl an kostengünstigen Nachfüllpackungen (RP) sind verfügbar
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Delivery: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und umfangreiche Bedienungsanleitung.