Schnelltests, Resthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.11142.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Indikatormischung
- VE:400 Tests
- Bezeichnung:Resthärte-Test
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MTC
- Messbereich:0,05 - 0,10 - 0,19 °e (0,7 - 1,4 - 2,7 mg/l CaCO₃) 0,07 - 0,14 - 0,27 °f
Specifications
About this item
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden
- Ergebnisse in ca. 1 Minute
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
- Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
Delivery information: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.