Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.14661.0001
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Chemische Methode:Phosphormolybdänblau
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Phosphattest in Süß- und Meerwasser (Blisterpackung)
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MTC
- Messbereich:0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2-3 mg/l PO₄
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 3 Minuten
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
- Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Delivery: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.