Schnelltests, Nitrat-Test, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.11170.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Sulfanilsäure/Gentisinsäure
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Nitrat-Test
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MTC
- Messbereich:10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO₃
Specifications
About this item
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 7 Minuten
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
- Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Delivery: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.