ContactUsLinkComponent
Schnittfeste Handschuhe, Resistop grün
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Zertifikate
undefined
Schnittfeste Handschuhe, Resistop grün
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • DALLRGT099V/10
  • DALLRGT099V/8
  • DALLRGT099V/7
  • DALLRGT099V/9
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Messgerät:
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • Stulpenart:
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Stulpenlänge:
  • 7 cm
  • 7 cm
  • 7 cm
  • 7 cm
  • EN Standard:
  • EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX)