Allzweckhandschuhe, Dexgrip Light
112-1469
- Handschuhgröße:10
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Farbe:Blau/weiß
- Länge:260 mm
- Seq:04
- EN Standard:EN 388:2016 (2121X)
- Stulpenart:Strickbündchen
- Trägermaterial:Baumwolle/PA
- Messgerät:13
- Oberfläche:Crinkle coating on palm and fingertips
- VE:10 PAIR
Diese Strickhandschuhe aus Baumwolle und Polyamid weisen an Innenhand und Fingerkuppen eine Latexbeschichtung in Krepp-Verarbeitung auf.
- Gutes Tastgefühl, maximaler Tragekomfort und zusätzliche Festigkeit
- Die dichte Maschenstruktur (Gauge 13) verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
- Das schweißabsorbierende Baumwollgarn sorgt für ein erhöhtes Tragegefühl
- Die ultrafeine Latexbeschichtung in Krepp-Verarbeitung bietet ein maximales Tastempfinden bei gleichzeitiger mechanischer Beständigkeit
- Gute Griffsicherheit auch in feuchter Umgebung
Ideal für den Umgang mit rutschigen, feuchten oder nicht fettigen Teilen. Geeignet für Bauwesen, Transport, Müllentsorgung und Landwirtschaft.
: EN 388:2016 (2121X); Kat. II