Quecksilber-Standardlösung, 0,04 mg/l Hg in 10% Salpetersäure (aus Hg(NO3)2)
Catalog # CMPLD0BC.D04.10N.L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:0,04 mg/L
- Matrix:10% HNO₃
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Element:Quecksilber
- Symbol:Hg