Nitrilhandschuhe, Dexpure® 800-81
112-1559
- Handschuhgröße:L
- Verpackt:100/Box
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Farbe:Blau
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Stärke:0,1 mm
- Modell:800-81
- EN Standard:EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Oberfläche:Strukturiert
- VE:100
Diese Einweghandschuhe eignen sich hervorragend für die Nahrungsmittel- und Elektroindustrie, Medizinlabors, sowie für die feine Montage von öligen Teilen und den Umgang mit Chemikalien.
- Als Alternative zu Latexhandschuhen bieten sie eine bessere mechanische Beständigkeit als Latex und reduzieren das Risiko allergischer Reaktionen
- Hervorragende Eigenschaften beim Kontakt mit fettigen Produkten
- Strukturierte Oberfläche für sicheren Griff
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Europäischer Richtlinie Nr. 1934/2004
- Leicht erkennbar dank der blauen Farbe
: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Zugelassen für Lebensmittelkontakt