AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat
Silbernitrat
Oxidierend
Ätzend
Umwelt
Silbernitrat
Zertifikate
Silbernitrat
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43
Product Family Options
Produktinformationen