Silbernitrat 99+% ACS
Über diesen Artikel
Synonyme: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS Nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003414
- Molekulargewicht:169.87 g/mol
- Merck-Index:12,08661
- Siedepunkt:444 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:212 °C
- Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119513705-43
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS Nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003414
- Molekulargewicht:169.87 g/mol
- Merck-Index:12,08661
- Siedepunkt:444 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:212 °C
- Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119513705-43
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Free acid:Passes test
- Titration:≥99.0 %
- Clarity of solution:Passes test
- Chloride (Cl):≤5 ppm
- Sulfate (SO4):≤20 ppm
- Copper (Cu):≤2 ppm
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Lead (Pb):≤10 ppm
- Subst not pptd by HCl:≤0.01 %
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis