Siliciumdioxid, Purum p.a. 40-200 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:14808-60-7
:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-Nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Merck-Index:14,08493
Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:1.610 °C
Dichte:2.6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-545-4
Spezifikation Testergebnisse
- Refractive Index:n20/D 1.544 (lit.)
- Appearance:complying
- Loss on ignition:Max. 0.1 %
- Calcium (Ca):Max. 0.005 %
- Cadmium (Cd):Max. 0.005 %
- Cobalt (Co):Max. 0.005 %
- Copper (Cu):Max. 0.005 %
- Iron (Fe):Max. 0.015 %
- Potassium (K):Max. 0.01 %
- Sodium (Na):Max. 0.01 %
- Nickel (Ni):Max. 0.005 %
- Lead (Pb):Max. 0.005 %
- Zinc (Zn):Max. 0.005 %
- Grain size 0.075-0.4 mm:effective %
- Chloride (Cl):Max. 200 ppm