Dropping bottle with head stopper
100 ml
Artikelnr. MARI3610105
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Glass, amber.
- Good chemical and physical properties
- For use in applications that do not involve high thermal stresses
- Amber coloured to protect light sensitive substanzes
Dropping bottle with flat head stopper and round shoulder.
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.