AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Artikelnr. WAKO636-03641
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Wako
Schwefelsäure ≥98%
Artikelnr. WAKO636-03641
Anbieter:  Wako
Marketsource
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
446,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:∼335 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:3 °C
  • Dichte:1,84 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1830
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g
  • Cat. No.:
    WAKO636-03641