AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid
Bottles, 2
Artikelnr. 715-3224
Ätzend
Anbieter:   WTW
Natriumhydroxid
Artikelnr. 715-3224
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Bottles, 2
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
70,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Sodium hydroxide pellets is used as the carbon dioxide absorbent for BOD measurements
  • Product category: PC21 laboratory chemicals
  • Process category: PROC15 use as laboratory reagent
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:319 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottles
  • VE:
    2