AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid | Avantor
Natriumhydroxid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. WAKO197-02125
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Wako
Natriumhydroxid
Artikelnr. WAKO197-02125
Anbieter:  Wako
Marketsource
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.