Natriumhydroxid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 0404.1000
Lieferant: Avantor
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Seq:4024
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:min. 97 %
- Carbonate (as Na2CO3):max. 1 %
- Aluminium (Al):max. 0.002 %
- Chloride (Cl):max. 0.01 %
- Iron (Fe):max. 0.002 %
- Heavy Metals (as Pb):max. 0.002 %
- Sulfate (SO4):max. 0.01 %
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Merck-Index:14,08627
Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:323 °C
Dichte:2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1823
ADR:8,II
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548