Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 0403.5000
Lieferant: Avantor
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:5 kg
- Seq:4114
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:min. 99.0 %
- Ammonium Hydroxide Precipitate:max. 0.02 %
- Chloride (Cl):max. 5 ppm
- Potassium (K):max. 0.01 %
- Heavy Metals (as Ag):max. 5 ppm
- Heavy Metals (as Pb):max. 5 ppm
- Na2CO3:max. 1.0 %
- Iron (Fe):max. 3
- Nickel (Ni):max. 5
- Mercury (Hg) (by AAS):max. 0.1
- Nitrogen Compounds (as N):max. 3
- Phosphate (as PO4):max. 10
- Sulfate (SO4):max. 5
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Merck-Index:14,08627
Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:323 °C
Dichte:2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1823
ADR:8,II
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548