AuftragsverfolgungKontakt
Wasser
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Wasser
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrogen oxide
  • CAS Nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00011332
  • Molekulargewicht:18.02 g/mol
  • Merck-Index:13,10098
  • Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:0 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 13,40 €
    13,40 €
    1 * 1 L
       13,40 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 28,00 €
    28,00 €
    1 * 2,5 L
       28,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 43,50 €
    43,50 €
    1 * 5 L
       43,50 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 30 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 L
    1 * 30 L - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 30 L
       176,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource