Wasser, HyClone™ HyPure zur Injizierung (WFI), steril gefiltert
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7732-18-5
:
Formel:H₂O
MDL-Nummer:MFCD00011332
:18.02 g/mol
Merck-Index:13,10098
Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:0 °C
Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-791-2
Spezifikation Testergebnisse
- Sterilisation:0,1 µm sterile filtered
Spezifikation Testergebnisse
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together