AuftragsverfolgungKontakt
Mechanical balances, Triple Pro | Avantor
Mechanical balances, Triple Pro
TP2611, 2610 g, 0,1 g, 147×147 mm
Artikelnr. 611-5357
Anbieter:   OHAUS
Mechanical balances, Triple Pro
Artikelnr. 611-5357
Anbieter:  OHAUS
Mechanical balances, Triple Pro
Mechanical balances, Triple Pro
TP2611, 2610 g, 0,1 g, 147×147 mm
Preis
360,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The triple beam pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered through hands-on activities.
  • The unique, easy-grip carrying handle is ergonomically designed to allow for effortless movement around the classroom.
  • A convenient compartment provides a place to store the weight set when not in use, preventing the weights from becoming lost.
  • Prevent theft and accidental dropping by securing the balance to a desk or bench top with the security loop or Kensington-type lock (sold separately).
Spezifikationen
  • Modell:
    TP2611
  • Waagschalen-/Plattformgröße:
    147×147 mm
  • Ablesbarkeit:
    0,1 g
  • Wägebereich:
    2610 g
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewichtssatz
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 611-0596
    Gewicht-Set für höhere Kapazität bis 2610 g
    500 g; 1000 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 67,40 €