Microscopy slides
Abgeschrägte, gestutzte Ecken, mit 12 blauen, aufgedruckten Ringen mit Ø 13–14 mm
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
These microscope slides feature highly visible blue rings (Ø 14mm).
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Bezeichnung:Abgeschrägte, gestutzte Ecken, mit 12 blauen, aufgedruckten Ringen mit Ø 13–14 mm