Natriumiodid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Artikelnr. 1.06520.5000
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:5 kg
- Seq:576
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:149.89 g/mol
Merck-Index:13,08705
Siedepunkt:1300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:662 °C
Dichte:3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-679-3
UN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS09
CAS-Nummer:7681-82-5
Formel:NaI
MDL-Nummer:MFCD00003532