AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid | Avantor
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. WAKO168-03975
Marketsource
Anbieter:   Wako
Kaliumiodid
Artikelnr. WAKO168-03975
Anbieter:  Wako
Marketsource
CAS Nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL-Nummer:MFCD00011405
  • Molekulargewicht:166 g/mol
  • Merck-Index:13,07727
  • Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:686 °C
  • Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-659-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen