AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. MOLE36409596-1KG
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Kaliumiodid
Artikelnr. MOLE36409596-1KG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
260,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL-Nummer:MFCD00011405
  • Molekulargewicht:166 g/mol
  • Merck-Index:13,07727
  • Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:686 °C
  • Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-659-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen