Erlenmeyerkolben mit Normschliffen, BOLA
PTFE, weiß.
- Temperaturbeständigkeit: von -200 bis +250 °C
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Vakuum: geeignet
- FDA-konform
Dickwandig, mit Normschliff.
:
:
Frequently Bought Together
PTFE, weiß.
Dickwandig, mit Normschliff.