AuftragsverfolgungKontakt
Table clamp for rods | Avantor
Table clamp for rods
Temperguss, 12/13 mm, Stäbe
Artikelnr. BOCH5260
Anbieter:   BOCHEM
Table clamp for rods
Artikelnr. BOCH5260
Anbieter:  BOCHEM
Table clamp for rods
Table clamp for rods
Temperguss, 12/13 mm, Stäbe
Preis
64,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Large table clamp for rods, made of tempered cast iron.
  • Can be attached to table tops with a thickness of max. 55 mm
  • Green varnished
Spezifikationen
  • Für:
    Stäbe
  • Spannweite:
    12/13 mm
  • Material:
    Temperguss