AuftragsverfolgungKontakt
Sampling pumps, BOLA
Probenahme-Pumpe, mit GL 45-Gewinde, für Flaschen mit 100–2000 Liter, PP/PTFE, 50 ml/stroke, 6 mm
Artikelnr. BOHLA124-16
Anbieter:   Bohlender
Sampling pumps, BOLA
Artikelnr. BOHLA124-16
Anbieter:  Bohlender
Sampling pumps, BOLA
Sampling pumps, BOLA
Probenahme-Pumpe, mit GL 45-Gewinde, für Flaschen mit 100–2000 Liter, PP/PTFE, 50 ml/stroke, 6 mm
Preis
214,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling pump is made up of PP and PTFE.
  • Compact construction and easy handling
  • Quick and low-risk pumping of ultrapure liquids
  • Ergonomic and usable anywhere
  • Universal chemical resistance
A pull on the ball handle produces a slight vacuum in the sampling bottle. Due to this vacuum, the sample is sucked into the sampling bottle.
Glass bottles and plastic bottles with a GL 45 thread can be used as sampling bottles.
Applicable for pumping liquids from sources that are not easily accessible; also, suitable for liquids with a high viscosity like oils.
Delivery information: Supplied with tubing outer Ø (6 mm), PTFE tubing (2 m).
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    50 ml/stroke
  • Bezeichnung:
    Probenahme-Pumpe, mit GL 45-Gewinde, für Flaschen mit 100–2000 Liter
  • Material:
    PP/PTFE
  • Rohr Ø:
    6 mm