Cyclopentan ≥97%, TECHNICAL
Glasflasche, 100 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Pentamethylene
- CAS Nummer:287-92-3
- Formel:C₅H₁₀
- MDL-Nummer:MFCD00001356
- Molekulargewicht:70.13 g/mol
- Merck-Index:13,02769
- Siedepunkt:49 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–93,3 °C
- Dichte:0,746 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–41 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-016-6
- UN:1146
- ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerP20_VWRC23251.183_SPEC_DE.pdf spec_VWRC23251.183 spec_VWRC23251.183 spec_VWRC23251.183_de
Produktspezifikation
SDS_DE_AT_VWRC23251 sds_VWRC23251
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:Min. 97 %
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.740 - 0.745
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL