Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
: Merck
: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- :110-82-7
- :C₆H₁₂
- :MFCD00003814
- :84.16 g/mol
- :13,02752
- :81 °C (1013 hPa)
- :7 °C
- :0,7785 g/cm³ (20 °C)
- :–18 °C
- :Raumtemperatur
- :1145
- :3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :203-806-2
: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- :110-82-7
- :C₆H₁₂
- :MFCD00003814
- :84.16 g/mol
- :13,02752
- :81 °C (1013 hPa)
- :7 °C
- :0,7785 g/cm³ (20 °C)
- :–18 °C
- :Raumtemperatur
- :1145
- :3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :203-806-2
Product Family Options
- PackungVE
- Glasflasche1 L-
- Glasflasche2 L-