Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin 25.000 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
Catalog # 48724-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin 25.000 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
Catalog # 48724-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Konzentration:
    25 mg/ml in dichloromethane
  • VE:
    1
  • Normen:
    Certified reference material
  • CAS Nr.:
    5074-71-5
  • Bezeichnung:
    Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin 25.000 µg/ml in Dichlormethan
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H336 - H351
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine; Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS08
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313