ContactUsLinkComponent
Ätzend
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL72068-100ML
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Ätzend
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL72068-100ML
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548