Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) volumetrische Lösung, Fluka™
32040-1EA
:
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
: Caustic soda
:
:40 g/mol
:105…140 °C (1.013 hPa)
:–12 – –10 °C.
:1.08 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548