Cyclohexan ≥99%
Springe zu:
Über diesen Artikel
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:14,2723
- Siedepunkt:80…81 °C
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,779
- Blitzpunkt:–18 °C (–1 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:14,2723
- Siedepunkt:80…81 °C
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,779
- Blitzpunkt:–18 °C (–1 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA16070
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates