Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Über diesen Artikel
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Documents
ACRO27959
SDS
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥99.8 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.3
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0002 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.0002 meq/g
Product Family Options
Produktinformationen