Abfallbehälter, B1, Tork® Elevation
Weiß, 50 L, 389×289×629 mm
Catalog # 115-1689
Supplier: Essity
Jump to:
Product Details & Documents
Der Abfallbehälter aus Kunststoff kann auf dem Boden abgestellt oder an der Wand montiert werden. Sein modernes Design und der optionale Deckel verleihen ihm eine gepflegte und saubere Erscheinung.
- Intuitives Einsetzen der Beutel: einfachere Wartung
- Rollen am Deckel für ein leichtes Öffnen
- Optionaler Deckel mit sanftem Schließmechanismus: hygienische und sichere Lösung
Specifications
- Kapazität:50 L
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- B×T×H:389×289×629 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice