Galaktit
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Artikelnr. ROTH4944.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS Nummer:608-66-2
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00064288
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-165-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g