Lidocain
Glass bottle for solids, 1 mg
Artikelnr. FITZ10-L40-M24072
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:137-58-6
- Formel:C₁₄H₂₂N₂O
- MDL-Nummer:MFCD00026733
- Molekulargewicht:234.34 g/mol
- EINECS:205-302-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 mg