Pestizid- Referenzstandard, 2-Chlornaphthalin 10 µg/ml in Acetonitril
Catalog # EHERL20425200AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:91-58-7
- Bezeichnung:2-Chlornaphthalin 10 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₁₀H₇Cl
- Bezeichnung:2-Chloronaphthalene